Imprimer
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR2794-5G OR2794-25G OR2794-100G
APOSOR2794-5GEA 27.7 EUR
APOSOR2794-5G APOSOR2794-25G APOSOR2794-100G
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique ≥95%
Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique
Formule: C₁₅H₂₄O₂
Point d'ébullition: 138-141 °C
Point de fusion: 214 °C
Numéro MDL: MFCD00017254
Numéro CAS: 88-26-6