Imprimer
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70314-250MG OR70314-1G
APOSOR70314-250MGEA 227 EUR
APOSOR70314-250MG APOSOR70314-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formule: C₁₀H₅BrN₂O
Numéro MDL: MFCD32862642
Numéro CAS: 1874272-52-2