Imprimer
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70313-250MG OR70313-1G
APOSOR70313-250MGEA 227 EUR
APOSOR70313-250MG APOSOR70313-1G
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide ≥95%
6-Bromo-4-cyanoquinoline-n-oxide
Formule: C₁₀H₅BrN₂O
Numéro MDL: MFCD32862643
Numéro CAS: 147689-08-5