Imprimer
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR70309-250MG OR70309-1G
APOSOR70309-250MGEA 219 EUR
APOSOR70309-250MG APOSOR70309-1G
5-Bromo-4-cyanoquinoline ≥95%
5-Bromo-4-cyanoquinoline
Formule: C₁₀H₅BrN₂
Numéro MDL: MFCD32862640
Numéro CAS: 2640734-76-3