Imprimer
Ether de pétrole, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
88261.290EA 102 EUR
88261.290 88261.360 88261.460
Ether de pétrole, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® zA
Ether de pétrole
Densité: 0.7
Point éclair: -10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Readily carbonisable substances Passes test
Free acid (meq/g) max. 0.00008
Bromine value max. 3
Density (20/4) 0.623 - 0.627
Boiling range (30-40°C) (Vol%) min. 90%
Aromatics (as C6H6) max. 100 ppm
Evaporation residue max. 20 ppm
Sulphur compounds (as S) max. 100 ppm
Water max. 100 ppm
Al (Aluminium) max. 0.2 ppm
Ba (Barium) max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) max. 1 ppm
Cd (Cadmium) max. 0.1 ppm
Co (Cobalt) max. 0.1 ppm
Cr (Chromium) max. 0.03 ppm
Cu (Copper) max. 0.03 ppm
Fe (Iron) max. 0.03 ppm
K (Potassium) max. 0.3 ppm
Mg (Magnesium) max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) max. 0.03 ppm
Na (Sodium) max. 1 ppm
Ni (Nickel) max. 0.03 ppm
Pb (Lead) max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) max. 0.03 ppm
Zn (Zinc) max. 0.3 ppm