Agitateurs magnétiques chauffants conçus pour offrir des performances de chauffage, une fiabilité et une durabilité optimales en laboratoire. Différents modèles pour répondre à tous les besoins, des applications de base au contrôle précis de la température.
Les agitateurs magnétiques chauffants de la série ARE/AREX 5 conviennent à un large éventail d'applications, du chauffage et de l'agitation de base aux réactions de synthèse nécessitant d'excellentes capacités de contrôle de la température. Les différents modèles permettent aux laboratoires de répondre aux exigences de sécurité les plus élevées : diverses fonctions, telles que les circuits de sécurité, la protection contre la surchauffe et l'alarme de détection de sonde, protègent l'utilisateur dans ses opérations quotidiennes. Il est également possible de limiter la température maximale de fonctionnement.
Grâce à la plaque chauffante isolée et au boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, toute l'électronique interne est protégée, ce qui permet aux instruments de fonctionner même dans les environnements de laboratoire les plus difficiles. L'inclinaison de la face avant a été soigneusement étudiée pour optimiser l'expérience de l'utilisateur et permettre une lecture aisée des valeurs affichées sur les écrans numériques.
L'ARE 5 est le modèle d'entrée de gamme, conçu pour assurer la sécurité, fournir une agitation puissante et un excellent chauffage pour les applications de base dans les laboratoires industriels et universitaires. C'est le produit idéal pour les utilisateurs à la recherche d'un agitateur magnétique chauffant durable et performant. L'AREX 5 est équipé d'une plaque CerAlTop™ et peut être connecté au régulateur de température numérique VTF pour un contrôle direct de la température du liquide. Il convient aux applications basiques ou sensibles à la température pour lesquelles une thermorégulation précise de l'échantillon est nécessaire.
L'AREX 5 Digital est le meilleur modèle de sa catégorie pour une thermorégulation précise des liquides, une sécurité élevée et une fiabilité maximale. C'est la solution parfaite pour les applications de laboratoire sensibles à la température où une thermorégulation précise et exacte de l'échantillon est nécessaire pour assurer une reproductibilité maximale. L'AREX 5 Digital peut être connecté à des sondes PT100 et PT1000 externes ou à des VTF pour une thermorégulation précise des fluides. La plaque CerAlTop™ atteint une température maximale de 310 °C ; lorsqu'elle est connectée à la sonde de température (PT100 et PT1000), l'AREX 5 Digital peut chauffer le fluide jusqu'à 300 °C avec une précision de ±1,0 °C, et avec le VTF ±0,5 °C.
Matériau du boîtier: Corps en aluminium - Boîtier en technopolymère
Moteur: Sans balais (BLDC)
Compensation de couple: Technologie Speedservo
Alarme de plaque chauffante : Plus de 50 °C (alarme de surchauffe plus de 330 °C)
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 42.