Imprimer
Butée de Profondeur pour échantillonneurs
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5317-0015 5317-0020
BURK5317-0015EA 204 EUR
BURK5317-0015 BURK5317-0020
Butée de Profondeur pour échantillonneurs
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Pour qu'une procédure de prélèvement d'échantillons soit reproductible, elle doit toujours être effectuée dans les mêmes conditions. Pour cela, la butée de profondeur pour échantillonneurs est un accessoire utile.
  • Permet un prélèvement d'échantillons standardisé et donc reproductible
  • Très bon effet de serrage grâce à la vis de serrage en C
  • Disponible pour Ø 25/50 mm, convient à de nombreuses lances d'échantillonnage
La butée de profondeur doit être fixée à n'importe quelle hauteur du préleveur au moyen d'une vis de serrage en C. Il est ainsi garanti que l'échantillonneur pénètre à la même profondeur souhaitée à chaque prélèvement. La profondeur de pénétration est ainsi déterminée et peut être consignée avec précision, p. ex. dans un protocole de contrôle ou dans des instructions de prélèvement d'échantillons. En outre, la butée de profondeur peut empêcher une perforation involontaire pendant le prélèvement d'échantillons.
La butée de profondeur pour échantillonneurs est utile dans tous les domaines où les paramètres du prélèvement d'échantillons doivent être déterminés et définis avec précision, p. ex. lors du contrôle de la sortie et de l'entrée de marchandises en vrac susceptibles de se séparer.
Il suffit de fixer la butée de profondeur pour échantillonneurs sur un tube d'échantillonnage de Ø 25 ou 50 mm et de la serrer à l'aide d'une clé à six pans creux (5 mm).