Imprimer
Foret d'échantillonnage pour le Foin
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5337-2020 5337-2040 5337-4020 5337-4040
BURK5337-2020EA 572 EUR
BURK5337-2020 BURK5337-2040 BURK5337-4020 BURK5337-4040
Foret d'échantillonnage pour le Foin
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Le foret d'échantillonnage pour foin est un échantillonneur spécialement conçu pour le foin, l'ensilage, la paille, les herbes, les arbustes ou d’autres matières végétales sèches à tige, dans lesquels les autres forets s'emmêlent rapidement. La géométrie de la pointe permet une découpe efficace et rapide dans les différents matériaux.
  • Échantillonnage simple et rapide dans le silo ou sur la balle
  • Pour plantes graminées, plantes entières, produits d'ensilage et similaires
  • Prélèvement sans effort avec assistance mécanique
Le foret d'échantillonnage pourEn savoir plus