Imprimer
Boîtes de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Poly-Lysine
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
664940_40 628930_100 628940_100
392-0046EA 511 EUR
392-0046 392-0285 392-0270
Boîtes de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Poly-Lysine
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
PS, avec revêtement de poly-lysine. La poly-D-Lysine (PDL) et la poly-L-Lysine (PLL) sont des molécules synthétiques utilisées pour améliorer l'adhésion de différents types de cellules aux surfaces en polystyrène. L'efficacité de la culture des différentes lignées cellulaires peut être améliorée, en particulier lorsque l'on utilise un milieu sans sérum ou à teneur réduite en sérum, ou lorsque l'on réalise des expériences telles que des transfections. La PDL étant synthétique, elle est exempte des impuretés véhiculées par d'autres protéines.
  • Favorise l'adhésion cellulaire, la prolifération et la croissance des lignées cellulaires transfectées (par ex. HEK-293, PC12, L929, certaines cellules de type 3T3), des lignées cellulaires neuronales, ainsi que des neurones primaires et des cellules gliales
  • Pour la culture cellulaire sans sérum ou à sérum limité
  • Différenciation cellulaire et croissance des neurones
  • Contrôle qualité visant à démontrer l'adhésion des cellules ganglionnaires de la rétine (neurones de cervelet de rat)
Poids moléculaire : PDL 75 à 150 kD ; PLL 30 à 70 kD.
Durée de conservation : 24 mois à température ambiante