Imprimer
Flacons pour culture cellulaire, CELLCOAT®
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
690920_10 658940_50 658950_50 661940_40 661950_40 690940_50 690950_50
392-0257EA 409 EUR
392-0257 392-0273 392-0274 392-0275 392-0276 392-0280 392-0281
Flacons pour culture cellulaire, CELLCOAT®
Ballons Flacons pour culture cellulaire
Flacons en PS transparent avec traitement de surface CELLCOAT® et bouchons à vis à filtre rouge. Revêtement avec des protéines de la matrice extracellulaire (collagène de type I ou fibronectine) ou des protéines synthétiques (Poly-DLysine).
  • Fabriqué en polystyrène de haute qualité
  • Exempt de DNases, RNases, ADN humain et endotoxines détectables ; non cytotoxique
  • Col incliné pour un accès optimal
  • Graduation imprimée des deux côtés pour faciliter le remplissage
  • Amélioration de l'adhésion et de la prolifération cellulaire
  • Culture à teneur réduite en sérum ou sans sérum
  • Amélioration de la croissance des cellules primaires
Le design particulier facilite un accès optimal au flacon avec un grattoir à cellules ou une pipette. Le rebord d'empilage sur le dessus des flacons assure une bonne stabilité et un empilage facile dans l'incubateur.
La surface CELLCOAT® offre des conditions optimales pour la culture de cellules sensibles et fastidieuses ou pour l'utilisation de conditions de croissance restreintes.