Imprimer
Boîtes de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Collagène de type I
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
628950_100 664950_40
392-0271EA 736 EUR
392-0271 392-0279
Boîtes de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Collagène de type I
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
PS, recouvert de collagène de queue de rat de type I. Le collagène de type I est une protéine de la matrice extracellulaire, qui in vivo influence l'adhésion, la migration et la prolifération, entre autres processus. De nombreuses cellules difficiles à cultiver adhèrent au collagène de type I et présentent un comportement de croissance positif. Pour certaines lignées cellulaires, le collagène de type I a également une influence sur la différenciation et la morphologie.
  • Amélioration de l'adhésion cellulaire, de la prolifération et de la croissance des cellules endothéliales, des hépatocytes, des cellules musculaires, des cellules de phéochromocytome (PC12), ainsi que d'autres types de cellules
  • Pour la culture cellulaire sans sérum ou à sérum limité
  • Contrôle de qualité testé pour démontrer la promotion de l'adhésion et de la prolifération des cellules de fibrocarcome humain
Durée de conservation : 24 mois à température ambiante