Imprimer
Congélateurs professionnels performants avec refroidissement statique et doublure intérieure en plastique, FFFsg
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LIEBFFFSG5501EA 2250 EUR
LIEBFFFSG5501 LIEBFFFSG6501X LIEBFFFSG4001X LIEBFFFSG6501 LIEBFFFSG4001 LIEBFFFSG5501X
Congélateurs professionnels performants avec refroidissement statique et doublure intérieure en plastique, FFFsg
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Congélateurs conçus pour un usage professionnel. Stockez de manière fiable les articles non sensibles à la température, même à des températures ambiantes allant jusqu'à +40 °C avec une puissance de refroidissement constante. Ils sont extrêmement robustes, durables, faciles à nettoyer et particulièrement durables, et pas seulement grâce au réfrigérant naturel. En même temps, ils respectent toutes les directives, standards et normes en vigueur, y compris en termes d'hygiène et de concept HACCP. Le système de refroidissement efficace garantit non seulement de faibles coûts d'énergie et de fonctionnement globaux, mais également un stockage sûr des articles ne nécessitant pas de validation de la stabilité et de l'homogénéité de la température.
  • Plage de congélation de –9 à –26 °C, classe L1 avec SmartFrost
  • Système de refroidissement statique
  • Alarme de panne de courant
  • LAN/WiFi en option (SmartModule) et point d'accès local en option
  • Modèles de 75 cm de largeur : Euronorm 600×400 mm (insertion transversale)
  • Matériau de revêtement interne en polystyrène moulé de qualité commerciale
Appareils avec porte pleine : Classe climatique 5, porte à fermeture automatique à <90° et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium.
Caractéristiques : Minuterie de maintenance réglable individuellement. Roulettes/pieds réglables en accessoire, appareils de largeur 75 cm avec pieds réglables en standard. Finition armoire extérieure acier/blanc.
Classe climatique (directive énergétique) : 5, classe climatique (norme de sécurité) : 7, Classe de température (directive énergétique) : L1.
Dimensions intérieures des modèles de 75 cm de large : Les modèles 600 × 400 mm (600 mm de large) et 75 cm de large incluent en standard un ensemble complet de paniers grillagés.
Hauteur des pieds réglables : 150 à 180mm.
Certifications: Conformité à la directive Machines de sécurité : EN 60335, Stabilité de la température : EN 16825. Consommation d'énergie SuperEfficient Directive UE 2015/109, pas d'étiquette.