Imprimer
Réfrigérateurs Performance avec refroidissement dynamique et revêtement intérieur en plastique, FRFvg
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FRFVG5501 FRFVG4001 FRFVG6501
LIEBFRFVG5501EA 1980 EUR
LIEBFRFVG5501 LIEBFRFVG4001 LIEBFRFVG6501
Réfrigérateurs Performance avec refroidissement dynamique et revêtement intérieur en plastique, FRFvg
Réfrigérateurs
Réfrigérateurs pour l'hôtellerie et la restauration. Conservation fiable des aliments, même à des températures ambiantes allant jusqu'à +40 °C, avec une puissance frigorifique constante. Ils sont extrêmement robustes, résistants, faciles à nettoyer et particulièrement durables, et pas seulement grâce au réfrigérant naturel. Ils répondent également à toutes les directives, normes et standards en vigueur, y compris en termes d'hygiène, de concept HACCP et de conteneurs GN. Le système de refroidissement efficace garantit non seulement des coûts énergétiques et d'exploitation faibles, mais aussi un stockage sûr.
  • Plage de réfrigération de +1 à +15°C, classe M1 avec 3 zones d'humidité
  • Système de refroidissement à air pulsé
  • Alarme de coupure de courant
  • LAN/WiFi en option (SmartModule) et AP local en option
  • 75 cm de large : GN 2/1, 650×530 mm (insertion transversale)
  • Revêtement intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
Appareils avec porte à mousse : Classe climatique 5, porte à fermeture automatique à <90° et serrure mécanique, poignée de porte en aluminium.
Caractéristiques : Minuterie d'entretien réglable individuellement. Roulettes/pieds réglables comme accessoires, appareils de 75 cm de large avec pieds réglables par défaut. Finition de l'armoire extérieure en acier/blanc.
Classe climatique (directive énergétique) : 5, Classe climatique (norme de sécurité) : 5, Classe de température (directive énergétique) : M1
Gastronorm: GN 2/1, 650×530 mm (650 mm de large).
Hauteur des pieds réglables : 150 à 180 mm.
Certifications: Conforme à la directive sur les machines de sécurité : EN 60335, stabilité de la température : EN 16825. Consommations énergétiques SuperEfficient, directive européenne 2015/109.