Imprimer
Réfrigérateurs de laboratoire Perfection et Performance avec revêtement intérieur en plastique, SRFvh et SRFvg
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SRFVG3501 SRFVG3511 SRFVG4001 SRFVG4011 SRFVG5501 SRFVG5511 SRFVH4001 SRFVH4011 SRFVH5501 SRFVH5511
LIEBSRFVG3501EA 2385 EUR
LIEBSRFVG3501 LIEBSRFVG3511 471-1337 LIEBSRFVG4011 LIEBSRFVG5501 471-1338 LIEBSRFVH4001 LIEBSRFVH4011 LIEBSRFVH5501 LIEBSRFVH5511
Réfrigérateurs de laboratoire Perfection et Performance avec revêtement intérieur en plastique, SRFvh et SRFvg
Réfrigérateurs
Réfrigérateurs à portes en verre/acier, série Performance avec éclairage au plafond et série Perfection isolée avec lumiere LED verticale pour un éclairage optimal de l'intérieur sur toute la hauteur de l'appareil.
  • Relais d'alarme, fonction de test d'alarme et réglages d'alarme personnalisés possibles
  • +2 °C Fonction du dispositif de sécurité
  • Enregistrement des températures minimales et maximales
  • Porte à fermeture automatique à <90° et serrure mécanique fournie
  • Série Performance avec consommation d'énergie super-efficace et série Perfection avec consommation d'énergie ultra-efficace
  • Revêtement intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
  • Système de refroidissement à air pulsé
La poignée à rotation souple avec mécanisme d'ouverture, contient des substances antimicrobiennes spéciales qui la rendent particulièrement hygiénique. Une désinfection régulière et fastidieuse n'est pas nécessaire. Les clayettes anti-corrosion fabriquées avec un revêtement en acier, garantissent une bonne tenue, une circulation constante de l'air et une bonne stabilité de la température. Une cale d'arrêt empêche qu'ils ne glissent accidentellement vers l'extérieur.
Les fluctuations de température doivent être minimales pour préserver la qualité des substances sensibles. Ces réfrigérateurs présentent un écart maximal impressionnant de seulement ±3 °C par rapport à la température de consigne. Cela permet non seulement de préserver le climat de stockage, mais aussi la valeur des biens stockés. Série Performance ±3 K et série Perfection ±2 K d'écart par rapport au point de consigne et avec option d'étalonnage.
La série Performance déclenche l'alarme immédiatement en cas de coupure de courant. Les alarmes de la série Perfection disposent d'une batterie de secours (12 heures) en cas de coupure de courant, d'un historique des alarmes avec horloge en temps réel et de 10 événements, ainsi que d'un enregistreur de données intégré et d'un capteur de produit PT1000 (en option pour les modèles SFFvh).
Série Performance avec interfaces LAN/WiFi et API locale (en option via SmartModule). Série Perfection avec LAN/WiFi intégré, API local et interface USB pour la lecture de l'enregistreur de données.
Caractéristiques : Minuterie d'entretien réglable individuellement. Roulettes/pieds réglables comme accessoires. Couvercle d'évaporateur (empêche les éléments de geler sur le revêtement intérieur). Traversée de capteur. Joint de porte remplaçable. Finition de l'armoire extérieure en acier/blanc.
Certifications: Les réfrigérateur conformes à la norme IEC 61010-2-011, spécialement conçus pour le stockage de produits sensibles à la température, sont conformes aux normes de sécurité CE. Cela garantit que toutes les exigences mécaniques et électriques pour un fonctionnement sans blessure sont respectées et que vous et votre équipe soient toujours en sécurité. La série Perfection est conforme à la norme DIN 13277.