Imprimer
Réfrigérateur de laboratoire sans étincelles Performance avec certificat ATEX, SRFfg
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SRFFG5501 SRFFG3501 SRFFG4001
LIEBSRFFG5501EA 3035 EUR
LIEBSRFFG5501 471-1340 LIEBSRFFG4001
Réfrigérateur de laboratoire sans étincelles Performance avec certificat ATEX, SRFfg
Réfrigérateurs
Les réfrigérateurs sont dotés d'étagères en verre robustes avec un intérieur anti-étincelles, faciles à nettoyer et à retirer lorsque la porte est ouverte à environ 90°. Super-efficace, car le potentiel d'économie de chaque composant est exploité.
  • Relais d'alarme, fonction de test d'alarme et réglages d'alarme personnalisés possibles
  • Enregistrement des températures minimales et maximales, porte à fermeture automatique à <90° et verrouillage mécanique fournis
  • Installation ultérieure possible LAN/WiFi, API locale (en option via SmartModule)
  • SmartModule peut être installé ultérieurement
  • Poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
  • Consommation d'énergie très efficace et système de refroidissement à air pulsé
  • Matériau du revêtement intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
Les fluctuations de température doivent être minimales pour préserver la qualité des substances sensibles. Ces appareils présentent un écart maximal impressionnant de seulement ±3 °C par rapport à la température de consigne. Cela permet non seulement de préserver le climat de stockage, mais aussi la valeur des biens stockés. Réfrigérateurs ±3 K d'écart par rapport au point de consigne et avec option d'étalonnage.
Si la température descend en dessous de +2 °C en raison d'un dysfonctionnement, le dispositif de sécurité prend le contrôle, stabilise la température, active l'alarme et protège le contenu. Aussi, l’alarme se déclenche immédiatement en cas de coupure de courant.
Caractéristiques : Minuterie d'entretien réglable individuellement, roulettes/pieds réglables comme accessoires. Couvercle d'évaporateur (empêche les éléments de geler sur le revêtement intérieur). Traversée de capteur. Modèles avec porte en verre et éclairage au plafond. Finition de l'armoire extérieure en acier/blanc.
Certifications: Sécurité conforme à la norme IEC 61010-2-011, les réfrigérateur spécialement conçus pour le stockage de produits sensibles à la température sont conformes aux normes de sécurité CE. Cela garantit que toutes les exigences mécaniques et électriques pour un fonctionnement sans blessure sont respectées et toujours sûres. La certification ATEX-95 confirme que les réfrigérateurs de laboratoire sans étincelle sont adaptés au stockage de matériaux explosifs et hautement inflammables tels que définis par la directive européenne 2014/34/UE (ATEX).