Imprimer
Congélateurs de laboratoire Performance et Perfection avec revêtement intérieur en plastique, SFFsg et SFFvh
Fournisseur: Liebherr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LIEBSFFSG4001EA 2755 EUR
LIEBSFFSG4001 LIEBSFFVH5501 LIEBSFFSG5501 471-1341
Congélateurs de laboratoire Performance et Perfection avec revêtement intérieur en plastique, SFFsg et SFFvh
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
La série Performance sans lumière et la série Perfection avec l'éclairage frontal LED assurent une luminosité optimale des tiroirs même dans les environnements sombres, pour une vue d'ensemble parfaite, la substance souhaitée est immédiatement à portée de main, la porte peut être refermée rapidement et la température intérieure reste stable. Pour une faible consommation et des coûts énergétiques réduits.
  • Relais d'alarme, fonction de test d'alarme et réglages d'alarme personnalisés possibles
  • +2 °C Fonction du dispositif de sécurité
  • Enregistrement des températures minimales et maximales
  • Porte à fermeture automatique à <90° et serrure mécanique fournie
  • Poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
  • Séries Performance avec consommation d'énergie super-efficace et série Perfection avec consommation d'énergie ultra-efficace
  • Revêtement intérieur en polystyrol moulé de qualité commerciale
Les substances sensibles ne peuvent pas être soumises à des écarts importants par rapport à la température de stockage fixée. Ces congélateurs garantissent une variation de température ne dépassant pas ±5 °C, de sorte que les produits de valeur que vous y stockez sont protégés de manière optimale et que leur qualité est préservée. Congélateur performance ±5 K et congélateur perfection ±4 K d'écart par rapport au point de consigne et également avec option d'étalonnage.
La série Performance déclenche l'alarme immédiatement en cas de coupure de courant. Les alarmes de la série Perfection disposent d'une batterie de secours (12 heures) en cas de coupure de courant, d'un historique des alarmes avec horloge en temps réel et de 10 événements, ainsi que d'un enregistreur de données intégré et d'un capteur de produit PT1000 (en option pour les modèles SFFvh).
Série Performance avec interfaces LAN/WiFi et API locale (en option via SmartModule). Série Perfection avec LAN/WiFi intégré, API local et interface USB pour la lecture de l'enregistreur de données.
Série Performance avec SmartFrost, refroidissement statique et congélateur Perfection avec NoFrost, refroidissement par air forcé.
Caractéristiques : Minuterie d'entretien réglable individuellement. Roulettes/pieds réglables comme accessoires. Couvercle d'évaporateur (empêche les éléments de geler sur le revêtement intérieur). Traversée de capteur. Finition de l'armoire extérieure en acier/blanc.
Certifications: Sécurité conforme à la norme IEC 61010-2-011, les congélateurs spécialement conçus pour le stockage de produits sensibles à la température sont conformes aux normes de sécurité CE. Cela garantit que toutes les exigences mécaniques et électriques pour un fonctionnement sans blessure sont respectées et toujours sûres. La série Perfection est conforme à la norme DIN 13277.