Imprimer
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
0379-37EA 0 EUR
0379-37 0379-39 0379.9025 0379.91000 0379.9200
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1.003 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml