4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
Formule:
C₃H₃FO₃ Point d'ébullition: 212 °C Point de fusion: 18…23 °C Point éclair: >102 °C(216 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06247543 Numéro CAS: 114435-02-8 EINECS: 483-360-5 |