Imprimer
Acide acrylique 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Prop-2-enoic acid
Stabilisation: ∼200 ppm Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
L04280.22EA 33.7 EUR
L04280.22 L04280.36 L04280.0P
Acide acrylique 99% stabilisé
Acide acrylique
Formule: C₃H₄O₂
Poids moléculaire: 72.06 g/mol
Point d'ébullition: 138…139 °C
Point de fusion: ∼ 13 °C
Densité: 1.051
Point éclair: 54 °C (130 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004367
Numéro CAS: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,130