Imprimer
VWR®, chambres climatiques à conditions constantes avec technologie Peltier, série CPR Premium
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
390-1687EA 11520 EUR
390-1687 390-1688
VWR®, chambres climatiques à conditions constantes avec technologie Peltier, série CPR Premium
Chambres d'essai Chambres climatiques
Les chambres climatiques à conditions constantes VWR® à technologie Peltier se caractérisent par d'excellentes valeurs de variation et de fluctuation de la température et de l'humidité. Elles sont économes en énergie et respectueuses de l'environnement, avec un faible niveau sonore et elles fonctionnent pratiquement sans vibrations car aucun compresseur n'est installé. Ces modèles, à convection forcée, offrent une plage de température de 0 à +70 °C (max. 20 °C en dessous de la température ambiante) et sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable (DIN 1.4301) et d'un boîtier enEn savoir plus