Imprimer
Phénol solution 5% (p/v)
Marques : Spectrum Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
P-259-1LTPL P-259-4LTPL P-259-500ML
SPCMP-259-1LTPLEA 92.6 EUR
SPCMP-259-1LTPL SPCMP-259-4LTPL SPCMP-259-500ML
Phénol solution 5% (p/v)
Phénol
Phenol, 5 Percent (w/v) Solution - Ungraded products supplied by Spectrum are indicative of a grade suitable for general industrial use or research purposes and typically are not suitable for human consumption or therapeutic use.
Formule: C₆H₅OH
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (w/v) 4.9-5.1 %