Exciting changes are coming soon—your Punchout account will be redirected and migrated to a new platform on June 16 to enhance your experience! If your company requires our new web certificate and IP address, these can be found here at the very bottom of the page under ‘B2B Avantorsciences.com and Wardsci.com punchout IP and certificates’.
Union Fittings, Hose Barb, Cross Connector, Dynalon®
Raccords et connecteurs
Quick and easy assembly.
Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
Regulatory approvals to match your unique application
Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Barbed fittings are designed for quick and easy assembly without tools. Combine these simple, economical fittings with our flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30 psi). Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal. Cross connectors feature four hose barb ports.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.