Imprimer
Rubans adhésifs haute performance pour sceller les boîtes, Scotch® 3739
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3739B509 3739T256 3739T509N
MMMA3739B509EA 562 EUR
MMMA3739B509 MMMA3739T256 MMMA3739T509N
Rubans adhésifs haute performance pour sceller les boîtes, Scotch® 3739
Rubans adhésifs
Le Scotch® 3739 est un ruban adhésif durable pour sceller les boîtes avec un support en film de polypropylène haute résistance et un adhésif thermofusible en résine de caoutchouc synthétique.
  • Refermer et emballer des poids lourds de biens de valeur
  • Utilisation pour la fermeture à bande unique des boîtes en carton
Ce produit fonctionne bien à toutes les températures généralement rencontrées par les produits emballés dans les environnements d'expédition et de stockage.