Imprimer
Acide acétique 96% pour la production pharmaceutique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide éthanoïque
20093.320EA 84.5 EUR
20093.320 20093.460
Acide acétique 96% pour la production pharmaceutique
Acide acétique
This product is prepared using glacial acetic acid Ph.Eur., USP and water purified Ph.Eur., USP, JP.
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: H₃CCOOH
Poids moléculaire: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119475328-30
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 96.1 %
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test
Reducing substances Passes test Ph.Eur.
Evaporation residue ≤ 0.02 %
Formic acid, formates (as HCOOH) (*) ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Cl (Chloride) ≤ 25 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 50 ppm
Ca (Calcium) ≤ 5 ppm
Fe (Iron) ≤ 5 ppm
(*) Formic acid, formates, other oxidable impurities (as HCOOH)