2,2'-Biimidazole ≥97.5% (par HPLC)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₆N₄ Point de fusion: >350°C Densité: 1,37 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00047014 Numéro CAS: 492-98-8 EINECS: 207-768-8 UN: 3265 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to brown to grey crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | >=97.5% |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5% |
Water | =<2% |