Imprimer
Gants en nitrile pour les sciences de la vie, PUREZERO® MARIN®
Fournisseur: Halyard
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LFS111LG LFS111MD LFS111SM LFS111XS LFS111XL
112-6268EA 23.4 EUR
112-6268 112-6267 112-6266 112-6265 112-6269
Gants en nitrile pour les sciences de la vie, PUREZERO® MARIN®
Gants
Les gants en nitrile PUREZERO® pour les sciences de la vie sont performants sur tous les fronts. Ils sont testés contre 57 produits chimiques, avec 3 niveaux de protection codés par couleur offrant une épaisseur croissante, conçus pour les applications des sciences de la vie. Le site de production de SAFESKIN® utilise 92 % d'énergie renouvelable, les distributeurs sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et les étuis avec 99 % de pâte recyclée.
  • Protection de la barrière (57 produits chimiques, 14 médicaments de chimiothérapie)
  • Bonne tenue et confortable
  • Les extrémités texturées des doigts offrent une agilité tactile
  • Manchette ourlée facilitant l'enfilage
  • Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, pour une protection contre les allergies de type IV
  • Fiabilité de l'approvisionnement grâce à l'intégration verticale
  • Fabriqué dans les locaux de Safeskin en Thaïlande
Conçu pour être utilisé dans les laboratoires, les environnements de recherche et les zones blanches avec des applications dans l'industrie pharmaceutique, la fabrication d'appareils médicaux, la biotechnologie et la transformation/manipulation de produits alimentaires.
Les gants en nitrile PUREZERO® pour les sciences de la vie sont soumis à des tests et à des normes complets, ce qui permet d'obtenir un NQA supérieur à la moyenne de l'industrie (1,0) et trois niveaux de protection avec un code de couleur en fonction de l'épaisseur du gant. Ces gants sont testés sur 57 produits chimiques, jusqu'à 14 médicaments de chimiothérapie et sur le fentanyl.
Le site de fabrication des gants Safeskin (Thaïlande) utilise 92 % d'énergie renouvelable. Les distributeurs de gants PUREZERO® Life Science Glove sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et les étuis avec 99 % de pâte à papier recyclée. Le distributeur innovant SMARTPULL* réduit les déchets totaux de 38,2 % en moyenne par rapport à un concurrent majeur. Les gants PUREZERO®* pour les sciences de la vie sont fabriqués dans une usine conforme aux exigences de la norme ISO 14001 : 2015 - Système de gestion de l'environnement.
Certifications: EN 455 (1/2/3/4), EN ISO 374-1:2016 Type C (K), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,0
Agréé pour le contact alimentaire
Cdt: Les gants sont emballés dans une boîte distributrice SMARTPULL*. 100 gants par distributeur (XS, S, M et L). 90 gants par distributeur (XL).