Imprimer
Éthanol 20% pour production biopharmaceutique
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Alcool éthylique
85901.290EA 82.7 EUR
85901.290 85901.410 85901.550
Éthanol 20% pour production biopharmaceutique
Éthanol
Formule: C₂H₅OH
Poids moléculaire: 46.07 g/mol
Point d'ébullition: 78.3
Point de fusion: -117
Densité: 0.9686 g/cm³ (20°C)
Point éclair: 12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 III
REACH: 01-2119457610-43-XXXX
Indice Merck: 12,03806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
assay 19,5 - 20,5%
appearance passes test
evaporation residue ≤ 10 pmm
residual solvents (ICHQ3C) excluded by manufacturing process
residual metal catalysts unlikely to be present
endotoxin ≤ 2,5 EU/ml
TAMC ≤ 10 CFU/ml
filtered through 0,2µm confirmed