Imprimer
Casques de sécurité, série SecureFit™ X5500
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
X5501NVE-CE-4 X5501NVE-CE-10 X5514V-CE
MMMAX5501NVE-CE-4EA 102 EUR
MMMAX5501NVE-CE-4 MMMAX5501NVE-CE-10 MMMAX5514V-CE
Casques de sécurité, série SecureFit™ X5500
Casques Casques de sécurité
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™ série X5500 offre une protection de la tête sûre, confortable et réglable pour les travailleurs dans une variété de situations. Les casques sont dotés d'un positionnement réglable et de systèmes de suspension à cliquet à 4 points faciles à tourner avec la technologie exclusive de diffusion de pression 3M ™. La série X5500 comprend également des capteurs 3M™ UVicator™ qui indiquent les niveaux nocifs de lumière ultraviolette (UV).
  • Le système de suspension intègre la technologie exclusive de diffusion de pression 3M™
  • La suspension à cliquet à 4 points permet une personnalisation de la hauteur et de l'ajustement avec plusieurs niveaux de réglage vertical
  • Inspiré des casques d'escalade avec un design sans rebord pour une vue dégagée vers le haut
  • Compatible avec une jugulaire à boucle plastique
  • L'indicateur UV exclusif permet au porteur de savoir quand remplacer le casque avec une exposition aux UV
Le casque de sécurité de la série SecureFit™ X5500 est conçu pour un usage industriel général et répond aux exigences de sécurité quotidiennes. Inspirés des casques d'escalade modernes, ces casques de sécurité offrent une protection contre les chutes de petits objets. Ils disposent d'un positionnement réglable de l'avant vers l'arrière et de la hauteur sur la tête, avec un système de suspension à cliquet à 4 points facile à tourner qui permet un serrage en douceur du bandeau selon les besoins.
La suspension comprend la technologie exclusive de diffusion de pression 3M ™, qui non seulement offre un ajustement sûr, mais réduit également jusqu'à 20% de la pression frontale par rapport aux suspensions de casque conventionnelles pour améliorer le confort. La conception sans bord permet une vue dégagée vers le haut. Les casques de la série X5500 sont également équipés de capteurs exclusifs 3M™ UVicator™ qui passent du rouge au blanc lorsqu'ils sont exposés à des niveaux nocifs de lumière ultraviolette (UV). Comme les rayons UV peuvent fragiliser les coques des casques et compromettre leur niveau de protection, le changement de couleur du capteur indique qu'il est temps de remplacer le casque. Les fentes et les clips pour accessoires sont conçus pour être compatibles avec une variété d'écrans faciaux, de cache-oreilles et d'autres accessoires 3M, et une mentonnière en option peut être ajoutée.
Certifications: Certifié selon la norme EN 397 pour les usages industriels généraux. Approuvé pour la déformation latérale et les éclaboussures de métal en fusion. Conforme à la norme EN 397 pour une utilisation industrielle générale.