Imprimer
Casque de sécurité, série SecureFit™ X5000
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
X5001V-CE X5005V-CE
MMMAX5001V-CEEA 217 EUR
MMMAX5001V-CE MMMAX5005V-CE
Casque de sécurité, série SecureFit™ X5000
Casques Casques de sécurité
Le casque de sécurité 3M™ SecureFit™, série X5000, offre une protection de la tête sûre, confortable et réglable pour les travailleurs dans une variété de situations. Les casques comportent six réglages différents pour ajuster les positions et des systèmes de sélection de mentonnière à 4 points pour basculer entre les normes de certification EN 397 (casques de sécurité industriels) ou EN 12492 (casques pour alpinistes). Les casques de sécurité de la série X5000 sont ventilés, sans rebord et dotés de capteurs 3M™ UVicator™ qui indiquent les niveaux d'exposition aux rayons ultraviolets (UV)En savoir plus