Imprimer
Écrans faciaux, série V4
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
V4CK V4H
MMMAV4CKEA 44.6 EUR
MMMAV4CK MMMAV4H
Écrans faciaux, série V4
Écrans de protection
Les écrans faciaux de remplacement multisystèmes industriels de la série 3M™ V4 sont disponibles dans plusieurs matériaux de visière et finitions de couleur.
  • Écrans faciaux de remplacement
  • Facile à installer
  • Convient aux protections auditives 3M™ PELTOR™ avec serre-tête
  • Épaisseur: 1,2 mm
  • Écart de température: – 40 à 100 °C
Assurez un confort et une protection optimaux avec les casques antibruit 3M™ avec serre-tête avec le multisystème industriel 3M™ V40, V40G. Ces écrans faciaux de remplacement sont disponibles dans une variété de matériaux et de couleurs de visière, et ils sont faciles à installer sur les protecteurs auditifs 3M™ PELTOR™ avec un bandeau.
Certifications: Répond aux exigences de classe F pour les écrans de protection contre les chocs à faible énergie. Classe de marquage : 3-1,2 8 9 1F.