Imprimer
Casques de protection, série G3000
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
G30DUY G31NUW G31MUOIS
111-2314EA 44.6 EUR
111-2314 MMMAG31NUW MMMAG31MUOIS
Casques de protection, série G3000
Casques Casques de sécurité
Les casques de protection de la série 3M™ G3000 sont conçus en étroite collaboration avec les travailleurs industriels et forestiers. Ils sont destinés à être utilisés dans des environnements difficiles avec des exigences strictes en matière de protection efficace, d'excellente ventilation et de champ de vision maximal.
  • Conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque capteur 3M™ Uvicator™ indique la surexposition aux rayons UV et le temps de remplacement approprié
  • Le design légèrement arrondi permet d'éviter que les pièces ne s'accrochent aux câbles ou aux branches
  • Les trous de ventilation répartis sur une grande surface offrent un flux d'air maximal
  • Le harnais de tête peut être tourné de 180° pour une meilleure visibilité lors de travaux dans des espaces confinés
  • La petite visière offre une meilleure visibilité vers le haut
  • Bandeau en cuir ou en plastique remplaçable
  • Approuvé pour une utilisation à −30 °C
Les casques de protection de la série 3M™ G3000 sont disponibles avec une suspension à verrou ou à cliquet et un bandeau en plastique ou en cuir. Ils sont disponibles avec ou sans trous de ventilation répartis sur une grande surface offrant un flux d'air maximal, ce qui augmente le confort du porteur.
Grâce à son design fin, les objets qui tombent glissent facilement et ne délogent pas le casque de sa position. Le design légèrement arrondi, sans aucun élément pointu ou saillant, la doublure extrêmement confortable et le réglage simple de la courroie de cou rendent la série G3000 unique.
Certifications: Les casques répondent aux exigences de la norme EN 397:212+A1:2012 avec le harnais tourné à 180° (de l'arrière vers l'avant). Les versions isolées électriquement sont conformes à la norme EN 50365:2002 pour une utilisation sur des installations basse tension.