Imprimer
Fluides et milieux de culture pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques
Marques : LIOFILCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
452080 610053 610050 442080 6100535 495030 452060 24124 459503 400210 495150 495170 400210S 400110 453010 459504 495040 495190 495200 453070 400170 495160 26124 24241 21241 24242 495020 453020 400020 493000 453060 463100 470300 452500 402500 453280 463090 400030 400230 432080 452080S 452100 453030 455208 470370 492000 495010 400240
LIOF452080EA 37.1 EUR
LIOF452080 LIOF610053 LIOF610050 LIOF442080 LIOF6100535 495030. 452060. 24124. 459503. 400210. 495150. 495170. 400210S 400110. 453010. 459504. 495040. 495190. 495200. 453070. 400170. 495160. 26124. 24241. 21241-VWR LIOF24242 495020. 453020. 400020. 493000. 453060. 463100. 470300. 452500. 402500. 453280. LIOF463090 LIOF400030 LIOF400230 LIOF432080 LIOF452080S LIOF452100 LIOF453030 LIOF455208 LIOF470370 LIOF492000 LIOF495010 LIOF400240
Fluides et milieux de culture pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Milieux de culture, dilution et rinçage de solutions stériles pour les essais de stérilité des produits pharmaceutiques par filtration à membrane.
  • À conserver entre 10 et 25 °C à l'abri de la lumière
  • Durée de conservation : 2 ans
  • Emballage, formulation et contrôle qualité adaptés à l'essai de remplissage de milieux dans les industries pharmaceutiques
  • Certains produits sont disponibles avec un double ou triple emballage irradié
Le fluide A est une solution de lavage pour le rinçage des membranes lors des essais de stérilité.
Le fluide D est une solution de lavage recommandée pour dissoudre les huiles ou les matériaux contenant de la lécithine ou un conservateur et peut être utilisé pour les dispositifs étiquetés "voie stérile".
Le fluide K est un diluant stérile utilisé pour le rinçage des membranes pendant la stérilité et il est recommandé de l'utiliser avec des substances contenant du pétrolatum/huile.
Le milieu liquide au thioglycollate et le bouillon de soja tryptique sont des milieux de culture liquides d'enrichissement d'usage général utilisés pour le contrôle de stérilité des produits pharmaceutiques et pour la culture et l'isolement de micro-organismes anaérobies et aérobies fastidieux.
Le BST est également disponible sous forme de flacons à triple emballage et irradiés aux rayons gamma, particulièrement adaptés à une utilisation dans des zones restreintes et pour des simulations de processus aseptiques (essai de remplissage de milieux) dans l'industrie pharmaceutique.
Certifications: La composition est conforme aux exigences de la méthode harmonisée des pharmacopées américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP). Le milieu Thioglycollate est également conforme à la norme ISO 7937 pour l'isolement de Clostridium perfringens.