Imprimer
Flacons de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9661-24EEU00 9663-12 9606-24-EEU00
GOJO9661-24EEU00EA 2.9 EUR
GOJO9661-24EEU00 GOJO9663-12 115-2996
Flacons de savon hygiénique pour les mains PURELL® Advanced
Soin de la peau Savons et soins nettoyants
Un désinfectant pour les mains sans rinçage, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'il préserve la santé de la peau.
  • Contient des agents hydratants pour aider à maintenir la peau saine
  • Tue 99,99% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs
  • La formule à 70% d'alcool est adaptée à un usage fréquent par le personnel hospitalier
  • Recommandé pour une utilisation sur des mains légèrement sales et en complément d'une bonne routine d'hygiène des mains
  • Certifié Halal
Bactéricide selon la norme EN 1500 (gel hydroalcoolique). Conforme aux normes EN 12791 (friction chirurgicale), EN 1276 et EN 13727, virucide selon la norme EN 14476, fongicide et levuricide selon la norme EN 13624, et EN1650 ; et mycobactéricide selon la norme EN 14348. Conforme au test d'altération des aliments : BS EN 4120:2007.