Imprimer
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR70326-250MG OR70326-1G
APOSOR70326-250MGEA 219 EUR
APOSOR70326-250MG APOSOR70326-1G
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
2-Amino-4-cyclopropylbenzoic acid
Numéro MDL: MFCD32862613
Numéro CAS: 2640734-77-4