Imprimer
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR62138-5G OR62138-250MG OR62138-1G
APOSOR62138-5GEA 751 EUR
APOSOR62138-5G APOSOR62138-250MG APOSOR62138-1G
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid ≥95%
2-Bromo-3-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
Numéro MDL: MFCD28128937
Numéro CAS: 631911-95-0