Imprimer
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(mesitylmethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-(tert-butyl)-1-[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR2479-1G OR2479-5G
APOSOR2479-1GEA 95.7 EUR
APOSOR2479-1G APOSOR2479-5G
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Ethyl 3-(tert-butyl)-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule: C₂₀H₂₈N₂O₂
Point de fusion: 72…74 °C
Numéro MDL: MFCD01571363
Numéro CAS: 306936-99-2