Imprimer
4-Chlorobiphényle ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11340-1G OR11340-250MG OR11340-5G
APOSOR11340-1GEA 45.9 EUR
APOSOR11340-1G APOSOR11340-250MG APOSOR11340-5G
4-Chlorobiphényle ≥98%
4-Chlorobiphényle
Formule: C₁₂H₉Cl
Point d'ébullition: 282 °C
Point de fusion: 76-77 °C
Numéro MDL: MFCD00013640
Numéro CAS: 2051-62-9
EINECS: 218-127-7