Imprimer
Distributeurs d'EPI à accès frontal
Fournisseur: TEKNOMEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HWDP-F1V25X30 HWDP-F2V50X30 HWDP-F3V75X30 HWDP-F4V10X30 HWDP-F2V50X60 HWDP-F3V75X60 HWDP-F4V10X60 HWDPF1V25X30PE HWDPF2V50X30PE HWDPF3V75X30PE HWDPF4V10X30PE HWDPF1V25X60PE HWDPF2V50X60PE HWDPF3V75X60PE HWDPF4V10X60PE HWDI-FS5SD HWDI-WMFA25X60 HWDI-WMFA75X30 HWDI-WMFA50X30
TEKMHWDP-F1V25X30EA 0 EUR
TEKMHWDP-F1V25X30 TEKMHWDP-F2V50X30 TEKMHWDP-F3V75X30 TEKMHWDP-F4V10X30 TEKMHWDP-F2V50X60 TEKMHWDP-F3V75X60 TEKMHWDP-F4V10X60 TEKMHWDPF1V25X30PE TEKMHWDPF2V50X30PE TEKMHWDPF3V75X30PE TEKMHWDPF4V10X30PE TEKMHWDPF1V25X60PE TEKMHWDPF2V50X60PE TEKMHWDPF3V75X60PE TEKMHWDPF4V10X60PE TEKMHWDI-FS5SD TEKMHWDI-WMFA25X60 TEKMHWDI-WMFA75X30 TEKMHWDI-WMFA50X30
Distributeurs d'EPI à accès frontal
Distributeurs d'EPI
Le distributeur d'EPI à accès frontal existe en plusieurs tailles pour couvrir la plupart des besoins.
  • Finition polie mate brossée
  • Aucune pièce en plastique
  • Installation au mur ou sur un piédestal pour un nettoyage facile
  • Pièces de fixation du piédestal incluses
  • Matériau entièrement soudé
Le distributeur d'EPI à accès frontal convient pour divers articles d'EPI, notamment les cache barbes, les filets à cheveux, les masques, les bouchons d'oreille et les surchaussures. Il a un design ergonomique avec un large plateau de distribution et une fente de distribution bombée pour un accès facile d'EPI à EPI
Des languettes de levage sur le couvercle facilitent l'ouverture et le remplissage. Elles servent également de point de verrouillage au moyen d'un cadenas (cadenas non fourni).
Le fond s'incline vers l'avant de sorte que les EPI gravitent vers l'avant pour être distribués et il est doté de fentes de visibilité à l'avant pour voir le niveau de remplissage. La partie supérieure en pente s'incline vers l'arrière pour éviter les écoulements dans le plateau de distribution.
Fentes de drainage pour une vidange rapide et un nettoyage facile.
La gamme comprend un modèle mural et un modèle sur pied, tous deux disponibles en version 1, 2, 3 et 4 postes. Il existe une version à grande et à petite capacité pour chacun d'entre eux et la gamme de tailles, de stations et d'options de montage signifie qu'il existe une variante adaptée à la plupart des applications.