Imprimer
Congélateurs ultra basse température, avec 5 portes intérieures –40 °C, série TDE
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TDE40040FV5ID TDE50040FV5ID TDE60040FV5ID
HERATDE40040FV5IDEA 11710 EUR
HERATDE40040FV5ID HERATDE50040FV5ID HERATDE60040FV5ID
Congélateurs ultra basse température, avec 5 portes intérieures –40 °C, série TDE
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE – 40 °C, alimentés par H-drive, comportent trois modèles verticaux avec 5 portes intérieures, maximisant la capacité de stockage de 40 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire.
  • Alimenté par H-drive, économisez jusqu'à 25 % sur la consommation d'énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs à réfrigérant ultra-bas conventionnels
  • Assistant de configuration facile à utiliser, journal des événements, cartographie des températures et téléchargements de données
  • Toucher capacitif même en utilisant des gants en latex
  • L'enregistrement des données sur écran tactile et la cartographie de la température éliminent le besoin d'un enregistreur graphique séparé
  • Port USB intégré pour exporter des données
  • Fonctionnalités de sécurité avancées : Paramètres d'alarme, contrôleur protégé par mot de passe, portes compatibles avec un cadenas et entrée par carte d'accès en option
  • Design ergonomique: Poignée de porte confortable, écran tactile à hauteur des yeux et placement au niveau des étagères qui ne nécessitent pas de chargement des racks au niveau du sol
  • Garantie 5 ans
Les unités disposent de cinq portes intérieures qui permettent de minimiser les changements de température ambiante pendant la récupération des échantillons. La faible variation de crête permet de garantir la protection des échantillons dans l’ensemble de l’enceinte. Le faible niveau sonore, inférieur à 52 dBA, permet de sortir ces congélateurs silencieux du couloir et d'entrer dans le laboratoire.
Informations de commande: Accessoires à commander séparément. Les options et accessoires installés sur site doivent être installés par un professionnel qualifié.
Attention:
UK customers please specify UK plug when ordering. 