Imprimer
Congélateurs ultra basse température, avec 5 portes intérieures, –86 °C, série TDE
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TDE30086FV5I-U TDE40086FV5I-U TDE50086FV5I-U TDE60086FV5I-U
HERATDE30086FV5I-UEA 12350 EUR
HERATDE30086FV5I-U HERATDE40086FV5I-U HERATDE50086FV5I-U HERATDE60086FV5I-U
Congélateurs ultra basse température, avec 5 portes intérieures, –86 °C, série TDE
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE, alimentés par H-drive, comportent quatre modèles verticaux avec 5 portes intérieures, maximisant la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire. Les caractéristiques de durabilité incluent des réfrigérants naturels et de la mousse soufflée à l'eau, conformes à de nombreuses normes de durabilité.
  • Alimenté par H-drive, économisez jusqu'à 25 % sur la consommation d'énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs à réfrigérant ultra-bas conventionnels
  • Assistant de configuration facile à utiliser, journal des événements, cartographie des températures et téléchargements de données
  • Toucher capacitif même en utilisant des gants en latex
  • L'enregistrement des données sur écran tactile et la cartographie de la température éliminent le besoin d'un enregistreur graphique séparé
  • Port USB intégré pour exporter des données
  • Fonctionnalités de sécurité avancées : Paramètres d'alarme, contrôleur protégé par mot de passe, portes compatibles avec un cadenas et entrée par carte d'accès en option
  • Design ergonomique: Poignée de porte confortable, écran tactile à hauteur des yeux et placement au niveau des étagères qui ne nécessitent pas de chargement des racks au niveau du sol
  • Garantie 5 ans
Les unités disposent de cinq portes intérieures qui permettent de minimiser les changements de température ambiante pendant la récupération des échantillons. La faible variation de crête permet de garantir la protection des échantillons dans l'ensemble de l'armoire, ils ont des temps de récupération d'ouverture de porte rapides, aussi peu que 11 minutes et le faible niveau sonore, inférieur à 52 dBA, permet à ces congélateurs silencieux d'être sortis du couloir et dans le laboratoire.
Informations de commande: Accessoires à commander séparément. Les options et accessoires installés sur site doivent être installés par un professionnel qualifié.