Imprimer
Congélateurs ultra basse température, avec 4 portes intérieures, –40 °C, série TDE
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TDE40040LV TDE40040FV TDE50040FV TDE60040FV
HERATDE40040LVEA 21210 EUR
HERATDE40040LV HERATDE40040FV HERATDE50040FV HERATDE60040FV
Congélateurs ultra basse température, avec 4 portes intérieures, –40 °C, série TDE
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Les congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™ série TDE ‒ 40 °C, alimentés par H-drive, comportent trois modèles verticaux, maximisant la capacité de stockage de 40 000 à 60 000 flacons de 2 ml. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité ultime des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire.
  • Alimenté par H-drive, économisez jusqu'à 25 % sur la consommation d'énergie et le rejet de chaleur par rapport aux congélateurs à réfrigérant ultra-bas conventionnels
  • Assistant de configuration facile à utiliser, journal des événements, cartographie des températures et téléchargements de données
  • Toucher capacitif même en utilisant des gants en latex
  • L'enregistrement des données sur écran tactile et la cartographie de la température éliminent le besoin d'un enregistreur graphique séparé
  • Port USB intégré pour exporter des données
  • Fonctionnalités de sécurité avancées : Paramètres d'alarme, contrôleur protégé par mot de passe, portes compatibles avec un cadenas et entrée par carte d'accès en option
  • Design ergonomique: Poignée de porte confortable, écran tactile à hauteur des yeux et placement au niveau des étagères qui ne nécessitent pas de chargement des racks au niveau du sol
  • Garantie 5 ans
  • Intérieur en acier inoxydable
Les unités disposent de quatre portes intérieures qui permettent de minimiser les changements de température ambiante pendant la récupération des échantillons. La faible variation de crête permet de garantir la protection des échantillons dans l’ensemble de l’enceinte. Le faible niveau sonore, inférieur à 52 dBA, permet de sortir ces congélateurs silencieux du couloir et d'entrer dans le laboratoire.
Style: Droit
Ampérage : 3,2/10
Type de connecteur: UE
Options de surveillance: Alarme, enregistreur
Sécurité de consigne : Oui
Connectivité : Connexions d'alarme à distance, 4 à 20 mA, RS485 et contacts secs
Compatibilité avec la vue intelligente : Compatible Smart-Vue
Informations de commande: Accessoires à commander séparément. Les options et accessoires installés sur site doivent être installés par un professionnel qualifié.