Imprimer
Mini tube systems (MTS) caps, Axygen®
Fournisseur: Corning
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MTS-12CP-C MTS-12CP-C-S MTS-8CP-C MTS-8CP-C-S
731-0221EA 111 EUR
731-0221 731-0222 731-0223 731-0224
Mini tube systems (MTS) caps, Axygen®
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Axygen® mini tube systems are available in 8-cap or 12-cap strip format.
  • Molded-in condensation rings on the lid minimise cross contamination