Industrial natural rubber latex gloves, AlphaTec® 87-245 series
Gants
Lightweight natural rubber glove with flocked lining.
Light-duty glove
Beaded cuff for easy donning
Food contact approved
100% cotton flock lining
Good dexterity and tactility
AQL 1.5
Gloves feature 100% cotton flock for good comfort, and a diamond grip finish on palm and fingers for good dry grip. Tear-resistant beaded cuff for easy donning.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.