Imprimer
Gants industriels résistants aux coupures HyFlex® 11-754 avec technologie INTERCEPT™
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-754/10 11-754/11 11-754/12 11-754/6 11-754/7 11-754/8 11-754/9
ANSE11-754/10EA 286 EUR
ANSE11-754/10 ANSE11-754/11 ANSE11-754/12 ANSE11-754/6 ANSE11-754/7 ANSE11-754/8 ANSE11-754/9
Gants industriels résistants aux coupures HyFlex® 11-754 avec technologie INTERCEPT™
Gants
Le gant pour écran tactile résistant aux coupures ANSI A4/ISO Niveau D le plus léger d'Ansell.
  • Compatible avec les écrans tactiles pour garantir que les travailleurs n'ont pas besoin de changer ou de retirer les gants entre les tâches
  • Conçu pour s'adapter à la forme naturelle de la main pour aider à réduire la fatigue de la main
  • Propre et doux pour la peau ; approuvé dermatologiquement
Gant ANSI A4/ISO Cut D le plus léger doté de la technologie INTERCEPT™, ces gants respirants ultra-minces offrent une résistance élevée aux coupures, tout en conservant une flexibilité et une tactilité améliorées. Gant compatible avec les écrans tactiles pour une productivité accrue. La conception ultra-légère offre une dextérité pour la manipulation et l'assemblage de pièces tranchantes.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant