Industrial natural rubber latex gloves, AlphaTec® 87-029 series
Gants
Lightweight supported natural rubber gloves with knitted nylon liner.
Unique roughened finished with superb wet and dry grip performance
13 gauge seamless nylon liner
High flexibility and excellent dexterity
Compliant with FDA and EU food handling requirements
AQL 1.5
Gloves offer good grip in both wet and dry environments due to the crinkle finish. They feature a polyamide seamless liner with wrinkle natural rubber latex coating on the hand, and smooth coating on the cuff.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.