Imprimer
Gants industriels résistants aux coupures HyFlex® 11-757 avec technologie INTERCEPT™
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-757/6 11-757/10 11-757/7 11-757/8 11-757/9
ANSE11-757/6EA 327 EUR
ANSE11-757/6 ANSE11-757/10 ANSE11-757/7 ANSE11-757/8 ANSE11-757/9
Gants industriels résistants aux coupures HyFlex® 11-757 avec technologie INTERCEPT™
Gants
Le gant pour écran tactile résistant aux coupures ANSI A7/ISO niveau F le plus léger et le plus fin d'Ansell.
  • Gants ultra-légers et ultra-fins respirants compatibles avec les écrans tactiles
  • Haute dextérité associée à un confort et une précision inégalés tout en offrant une excellente résistance à l'abrasion
  • Ajustement sur mesure à la base du petit doigt pour mieux épouser les contours naturels de la main
  • Approuvé dermatologiquement
Protection extrême contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ tout en conservant une flexibilité et une tactilité améliorées. Gant ultra-fin compatible avec les écrans tactiles ANSI de niveau A7/ISO de niveau F pour une productivité accrue. La conception ultra-légère offre une dextérité inégalée pour la manipulation et l'assemblage de pièces très tranchantes. Une combinaison unique de confort ultra-léger et de protection extrême contre les coupures.
Certifications:
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention:
Commander maintenant