384-well high content screening microplates with glass bottom
MicroplaquesMicroplaques pour culture cellulaire
High optical quality, glass bottom black microplates are ideal for performing high-content cell-based assays using imaging systems. The glass bottom provides a flat and optically clear surface that reduces autofocus time, increases throughput, and is ideal for cell growth.
High optical quality and scratch resistant glass
Glass bottom thickness of 200 µm is well suited for imaging microscopy
Bottom flatness <50 µm to ensure planarity for imaging devices
Low background fluorescence and minimal crosstalk provide the highest possible optical quality for cell-based assays
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.