Imprimer
Couvertures d'entretien de stérilité irradiées aux rayons gamma, scellées à chaud.
Fournisseur: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3212ST 3215ST 3220ST 3222ST 3230ST 3234ST 3235ST
129-3329EA 3110 EUR
129-3329 129-3330 129-3331 129-3332 129-3333 129-3334 129-3335
Couvertures d'entretien de stérilité irradiées aux rayons gamma, scellées à chaud.
Sachets Poches de stérilisation
Idéal pour les applications de production pharmaceutique et biotechnologique.
  • Large gamme de tailles
  • Fonctionne bien avec les thermoscelleuses rotatives et à impulsion
  • Aucun outil n'est nécessaire pour l'ouvrir
  • Imperméable aux agents d'assainissement liquides
  • La visibilité à l'intérieur du sac permet de l'identifier
  • Prolonge le stockage et la durée de vie des produits stérilisés "en interne"
Cette technique capture les conditions de Grade A et protège les produits stérilisés des sources externes de contamination pendant le stockage et le transport dans des zones moins classifiées.
Certifications: Certificats d'irradiation et de conformité envoyés avec chaque livraison.
Cdt: Les couvertures d'entretien de stérilité sont emballées dans des sachets pelables Tyvek Chevron avec le numéro de lot et la date d'expiration pour la traçabilité.