Imprimer
Potassium disulfate ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
86198.230EA 101 EUR
86198.230 86198.290 86198.360 86198.460
Potassium disulfate ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Potassium disulfate
Formule: K₂O₇S₂
Point de fusion: 335 °C
Densité: 2,280 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011385
Numéro CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Indice Merck: 13,07749
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 97.5 - 100.0%
Appearance White granules
Acidity (as H2SO4) 37.5 - 38.6%
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Insoluble and ny NH4OH precipitated matter max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) max. 20 ppm
Water max. 2.5%
Cl (Chloride) max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) max. 10 ppm
Al (Aluminium) max. 10 ppm
As (Arsenic) max. 5 ppm
Ca (Calcium) max. 20 ppm
Fe (Iron) max. 5 ppm
Mg (Magnesium) max. 5 ppm
Na (Sodium) max. 100 ppm
Conform to ACS passes test