Imprimer
Distillateurs d'eau, double distillation, Puridest
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L003021 L003022 L003024 L003249 L003247 L003248 L003264 L003261 L003262
171-1312EA 7120 EUR
171-1312 171-1313 171-1315 171-1323 171-1321 171-1322 171-1334 171-1331 171-1332
Distillateurs d'eau, double distillation, Puridest
Purificateurs d'eau Distillateurs
Distillateur d'eau (entièrement automatique) pour une double distillation, convenant aussi bien à une installation sur paillasse que sur un mur.
  • Distillateur d'eau (entièrement automatique) pour une double distillation, pouvant être installé sur une paillasse ou au mur
  • Interrupteur principal avec voyant lumineux pour la surveillance des deux étapes de distillation à l'avant de l'appareil
  • Vanne en verre borosilicaté 3.3 avec piston en PTFE pour distillat simple
  • Sortie avec protection anti-poussière en verre borosilicaté 3.3 pour le distillat double
  • Condenseur (serpentin de refroidissement) 1er niveau en acier inoxydable
  • Condenseur (serpentin de refroidissement) 2ème niveau y compris le déflecteur en verre borosilicaté DURAN® 3.3
  • Electrovanne pour le contrôle de l'alimentation en eau
  • Consommation d'énergie économique grâce à la distillation de l'eau de refroidissement chauffée
  • Économie d'eau grâce à la coupure automatique de l'eau ; la consommation inutile d'eau est évitée
Évaporateur facilement accessible pour le nettoyage avec dégazage du CO₂ par la sortie du condenseur. Contrôle électronique de la contamination du distillateur avec arrêt de la distillation et instruction visuelle de nettoyage ainsi que contrôle électronique du niveau pendant tout le processus de distillation.
Coupure d'eau basse à double action par interrupteur à flotteur et interrupteur thermostatique de sécurité. L'élément chauffant et l'évaporateur sont en acier inoxydable avec un boîtier à double paroi en tôle d'acier galvanisée, revêtue de poudre.
Informations sur les accessoires: Accessoires supplémentaires disponibles : préfiltre, filtre à déchlorite, cartouche à phosphate, cartouche de remplacement, support mural, sets de tuyaux.